Learn More
MP Biomedicals™ Boulon de gâche pour FastPrep-24, 5 g
Pièces et accessoires FastPrep-24 5G
Marque: MP Biomedicals™ 116005508
24.82 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21693" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les échantillons et les tampons sont ajoutés à un tube de matrice de lyse de 2,0 ml contenant des microbilles de matrice de lyse spécialisées. La conception ergonomique de l’instrument assure un chargement aisé des tubes à échantillons, qui restent parfaitement étanches pendant le traitement. La vitesse d’homogénéisation et les durées sont programmées manuellement ou accessibles à partir de la mémoire intégrée. Après avoir réglé la durée et la vitesse à l’aide d’un seul bouton, il suffit d’appuyer sur Run (Exécuter) et vos échantillons sont entièrement lysés en moins d’une minute.Spécification
FastPrep-24 5G | |
1 de chaque |
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.