Learn More
Cytiva Colonne de chromatographie StrepTrap XT
Code produit. p-7184521 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 16522542
Marque: Cytiva 29401317
La colonne StrepTrap XP est conditionnée avec de la résine Strep-Tactin™ XT Sepharose pour purifier les protéines recombinantes Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™.
  • À utiliser avec Strep-Tactin™ XT Sepharose™
  • Produit préemballé en colonnes de chromatographie pour plus de commodité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 mL
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Quantité 1 x 1 ml
Hauteur (métrique) 25 mm
Débit 1°ml/min.
Type de colonne Affinity Column
À utiliser avec (application) Purification de protéines recombinantes marquées avec Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™
compliance-icons
Identifiant produit
  • StrepTrap XT, 1 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.