Learn More
Cytiva Colonne de chromatographie StrepTrap XT
Code produit. 16466149 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 16466149
Marque: Cytiva 29401322
La colonne StrepTrap XP est conditionnée avec de la résine Strep-Tactin™ XT Sepharose pour purifier les protéines recombinantes Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™.
  • À utiliser avec Strep-Tactin™ XT Sepharose™
  • Produit préemballé en colonnes de chromatographie pour plus de commodité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 5 mL
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Quantité 1 x 5 ml
Hauteur (métrique) 25 mm
Débit 5°ml/min.
Type de colonne Affinity Column
À utiliser avec (application) Purification de protéines recombinantes marquées avec Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™
compliance-icons
Identifiant produit
  • streptrap XT
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol