Learn More
Thermo Scientific™ Test d’agglutination au latex Streptex™
Isolez et identifiez toute une variété de streptocoques grâce à une méthode d’extraction enzymatique simple qui détecte les groupes A, B, C, D, F et G.
391.00€ - 1050.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
---|---|
Description | Test d’agglutination au latex Streptex |
Marquage CE | Oui |
Type | Kit de test de streptocoques |
À utiliser avec (application) | Détection d’immunoessai enzymatique |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11434099
|
Thermo Scientific™
R30950501 |
Test d’agglutination au latex Streptex | 50 tests/kit | 2°C à 8°C |
391.00€
50 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13255639
|
Thermo Scientific™
R30164701 |
Test d’agglutination au latex Streptex | 200 tests/kit | 2°C à 8°C | N/A | ||||||
Description
Identifiez et différenciez rapidement les staphylocoques qui possèdent une coagulase et / ou une protéine A Staphylococcus aureus à l’aide du test d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Staphaurex™.
Utilisez ce test rapide d’agglutination au latex qui constitue une solution complète pour isoler et différentier les groupes A, B, C, F & G de Lancefield.
Afficher des résultats clairs et distincts par l’agglutination au latex blanc sur fond noir. Des réactifs individuels de regroupement au latex sont disponibles au besoin.
Avec Streptex, les antigènes spécifiques au groupe sont extraits des streptocoques à l’issue d’une simple étape d’incubation. Les antigènes sont ensuite identifiés à l’aide de particules de latex de polystyrène enduites d’anticorps spécifiques au groupe. Ces particules de latex s’agglutinent fortement en présence d’antigènes homologues et restent en suspension lisse en l’absence d’antigène homologue.
Pour une méthode d’extraction d’acide plus rapide, le kit d’extraction d’acide de Streptex (réf. R30951301) est disponible pour une utilisation avec Streptex. L’extraction acide permet d’extraire rapidement les antigènes de groupes sans incubation. Toutefois, l’antigène du groupe D n’est pas extrait efficacement avec l’extraction acide. Par conséquent, une autre méthode doit être utilisée pour confirmer les streptocoques présumés du groupe D.
Performances éprouvées
- Faites confiance aux tests éprouvés avec plus de 50 ans de retour d’expériences combinées
- Maintenez la confiance avec des résultats fiables présentant une sensibilité supérieure à 99 % (selon les données disponibles, dans la notice fournie)
Efficacité du flux de travail
- Les réactions claires et fiables fournissent des résultats faciles à lire
- Améliorez la productivité grâce à un kit compact, aux réactifs avec des codes couleur et une station de travail pratique
- Utilisation flexible à partir de milieux sélectifs et non sélectifs
- Le latex de contrôle n’est pas requis
Solution économique
- Rationnalisez les dépenses en achetant séparément les composants du kit
- Gagnez du temps, de l’argent et des ressources en faisant appel à une seule société, une seule source, pour un ensemble complet de solutions d’identification pour les Staphylocoques.
Les streptocoques sont des cocci à Gram-positifs, sans catalase, anaérobies facultatifs, qui se regroupent par paires ou en chaînes. Ils provoquent une grande variété de maladies cliniques, telles que pharyngite, scarlatine, otite moyenne, impétigo, méningite, septicémie néonatale, pneumonie, endocardite, ostéomyélite et fasciite nécrosante. L’une des caractéristiques phénotypiques les plus utiles des streptocoques est la réaction hémolytique, généralement classifiée comme alpha, bêta ou gamma en fonction de l’aspect des zones autour des colonies en culture sur de la gélose au sang. Les streptocoques bêta-hémolytiques sont caractérisés plus précisément par les groupes de Lancefield, qui sont basés sur les différences d’antigènes polysaccharidiques propres à chaque groupe et situés sur la paroi de la cellule bactérienne.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
2°C à 8°C | |
Oui | |
Détection d’immunoessai enzymatique | |
Polyvalent |
Test d’agglutination au latex Streptex | |
Kit de test de streptocoques | |
Latex pour épreuve, enzyme d’extraction, contrôle positif polyvalent, cartes de réaction jetables, bâtonnets de mélange jetables | |
Lancefield A, B, C, D, F |