Learn More
Streptavidine, Streptomycines avidinii, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15464809
Click to view available options
Quantité:
2 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2mg
Code produit. 15464809
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62428.8+
Demander un format en vrac ou personnalisé
Une protéine avec une affinité élevée pour la biotine
Streptavidin is used as a tetrameric protein used to visualize biotin conjugated molecules in ELISA. Due to the strong affinity of biotin and biotinylated molecules has made streptavidin one of the most important components in diagnostics and laboratory kits. Streptavidin is widely used in molecular biology through its unique high affinity for the biotin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La streptavidine est utilisée comme protéine tétramérique pour visualiser les molécules conjuguées à la biotine dans les applications ELISA. En raison de l’affinité élevée de la biotine et des molécules biotinylées, la streptavidine est l’un des composants les plus importants des kits de diagnostic et de laboratoire. La streptavidine est largement utilisée en biologie moléculaire grâce à son affinité élevée unique pour la biotine.
Solubilité
Produit une solution transparente à 5 mg/ml dans 0,1 M de NaCl. Soluble dans l’eau à 1 mg/ml, ou dans de la solution saline dans un tampon phosphate (PBS).
Remarques
Reconstituer à 1 mg/ml dans de l’eau ou une solution PBS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9013-20-1
Formule moléculaire C14H17BrClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 378.709
Numéro MDL MFCD00082035
Clé InChI RTWACOLFHOBGCE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 51062757
Nom IUPAC Acide 2-[(3-chlorophényl)-pipéridine-1-ium-1-ylideneméthyl]sulfanylacétique ; bromure
SMILES C1CC[N+](=C(C2=CC(=CC=C2)Cl)SCC(=O)O)CC1.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Streptavidin
Type Streptavidin
Note relative au nom Streptomyces avidinii
Forme physique Poudre lyophilisée
Couleur Blanc
Quantité 2 mg
Informations sur la solubilité Gives a clear solution at 5mg/ml in 0.1M NaCl. is soluble in water at 1mg/mL,or in phosphate buffered saline (PBS).
Poids de la formule 55 kDa
Pourcentage de pureté 95%