Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (R-PE)
Click to view available options
Quantité:
0,5 mL
2 mL
Unit Size:
1 pièce
Description
- Classe : RUO
- Déclaration : Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
- Tampon : PBS
- Conservateur : Azoture de sodium à 0,1 %
Specifications
Specifications
| Concentration | 1 mg / ml |
| Conjugué | R-phycoérythrine |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (équipement) | Cytométrie en flux, immunodosages, applications histochimiques, analyse par transfert |
| Quantité | 0,5 mL |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de conjugué streptavidine,R-PE. Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
| Excitation / émission | 488/575 |
| Faisceaux laser du cytomètre en flux | 488, 488 ou 561, 561 |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Forme | Solution |
| Show More |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction