Learn More
Invitrogen™ Protéine streptavidine, rhodamine
Protéine
Marque: Invitrogen™ 21724
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Protéine streptavidine, conjugué HRP, 21724, Invitrogen, 21724, Invitrogen. Réactivité des espèces : ; Applications : ELISA, immunohistochimie, transfert Western.
La streptavidine est une protéine de liaison à la biotine initialement isolée de Streptomyces avidinii. Contrairement à l’avidine, la streptavidine ne contient aucun glucide et possède un pI légèrement acide de 5. Les produits Thermo Scientific à base de streptavidine utilisent une forme recombinante de streptavidine avec une masse de 53 000 Da et un pI quasi-neutre. La streptavidine est une protéine tétramérique, dont chaque sous-unité se lie à une molécule de biotine avec une affinité similaire à celle de l’avidine. Le chlorure de guanidinium dissocie l’avidine et la streptavidine en sous-unités, mais la streptavidine est plus résistante à la dissociation.Spécification
Rhodamine | |
PBS sans conservateur | |
RUO | |
Lyophilisé | |
purifié | |
Streptavidine |
Étiquette | |
1mg | |
4°C | |
ELISA, immunohistochimie, transfert Western | |
S/O |