Learn More
Thermo Scientific™ Protéine de streptavidine, HRP
Marque:  Thermo Scientific™ 21124
446.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24369" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10698084
  • 489.00€ / 2mg
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La streptavidine est une protéine liant la biotine initialement isolée des Streptomyces avidinii. Contrairement à l’avidine, la streptavidine ne contient aucun glucide et possède un pH légèrement acide de 5. Les produits Invitrogen à base de streptavidine utilisent une forme recombinante de streptavidine d’une masse de 53 000 Da et avec un point isoélectrique quasi-neutre (pI). La streptavidine est une protéine tétramérique, dont les sous-unités se lient aux molécules de biotine avec une affinité similaire à celle de l’avidine. Le chlorure de guanidinium dissocie l’avidine et la streptavidine en sous-unités, mais la streptavidine est plus résistante à la dissociation.
Formulation : 2 mg de protéine purifiée dans le PBS et aucun conservateur, pH 6,8
Ce produit a été utilisé avec succès dans les procédures ELISA, d’immunohistochimie et de transferts Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HRP
Conserver dans le récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, mais ne pas conserver au-dessus de -20°C.
Pleine
Conjugué de streptavidine
HRP (Peroxydase de raifort)
2 mg
Température ambiante
Pierce™
Biotine
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.