Learn More
Thermo Scientific™ Protéine de streptavidine, HRP
Marque: Thermo Scientific™ 21127
780.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24369" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La streptavidine est une protéine liant la biotine initialement isolée des Streptomyces avidinii. Contrairement à l’avidine, la streptavidine ne contient aucun glucide et possède un pH légèrement acide de 5. Les produits Invitrogen à base de streptavidine utilisent une forme recombinante de streptavidine d’une masse de 53 000 Da et avec un point isoélectrique quasi-neutre (pI). La streptavidine est une protéine tétramérique, dont les sous-unités se lient aux molécules de biotine avec une affinité similaire à celle de l’avidine. Le chlorure de guanidinium dissocie l’avidine et la streptavidine en sous-unités, mais la streptavidine est plus résistante à la dissociation.Formulation : 5mg de protéine purifiée dans le PBS et aucun conservateur, pH 6,8
Ce produit a été utilisé avec succès dans les procédures ELISA, d’immunohistochimie et de transferts Western.
Spécification
HRP | |
Conserver dans le récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, mais ne pas conserver au-dessus de -20°C. | |
Pleine | |
Conjugué de streptavidine | |
HRP (Peroxydase de raifort) |
5 mg | |
Température ambiante | |
Pierce™ | |
Biotine |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu