Learn More
Invitrogen™ Protéine streptavidine, DyLight™ 633
Protéine
Marque: Invitrogen™ 21844
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Protéine streptavidine, conjugué DyLight 633, 21844, Invitrogen, 21844, Invitrogen. Réactivité des espèces : ; Applications : ELISA, immunocytochimie, immunofluorescence, immunohistochimie, immunoprécipitation, transfert Western.
Les conjugués de streptavidine Thermo Scientific DyLight sont des préparations de protéine de liaison à la biotine streptavidine marquées avec les fluors Thermo Scientific DyLight pour une utilisation dans les dosages par fluorescence hautes performances et l’imagerie cellulaire. La protéine de liaison à la biotine streptavidine est proposée sous forme de conjugués hautement fonctionnels avec chacun des neuf colorants fluorescents DyLight différents ayant des spectres d’absorption allant de 350 nm à 777 nm et des spectres d’émission lumineuse correspondant aux principales longueurs d’onde de sortie des imageurs et microscopes à fluorescence communs. Les conjugués DyLight présentent une intensité de fluorescence et une photostabilité plus élevées que les colorants Alexa Fluor*, Cy* et LI-COR* dans de nombreuses applications et restent très fluorescents sur une large gamme de pH (pH 4-9). 21844 contient 1 ml de protéine dans un liquide de couleur bleue à une concentration de 1 mg/ml.Spécification
1 mg/ml | |
Étiquette | |
7,2 | |
RUO | |
Liquide | |
purifié | |
Streptavidine |
DyLight 633 | |
PBS avec 1 % de BSA et 0,02 % d’azoture de sodium ; pH 7,2 | |
1 ml | |
4°C | |
ELISA, immunocytochimie, immunofluorescence, immunohistochimie, immunoprécipitation, transfert Western | |
S/O |