Learn More
Invitrogen™ Protéine streptavidine, DyLight™ 550
Protéine
Marque: Invitrogen™ 84542
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Protéine streptavidine, conjugué DyLight 550, 84542, Invitrogen, 84542, Invitrogen. Réactivité des espèces : ; Applications : Immunofluorescence.
Les conjugués de streptavidine Thermo Scientific DyLight sont des préparations de protéine de liaison à la biotine streptavidine marquées avec les fluors Thermo Scientific DyLight pour une utilisation dans les dosages par fluorescence hautes performances et l’imagerie cellulaire. La protéine de liaison à la biotine streptavidine est proposée sous forme de conjugués hautement fonctionnels avec chacun des neuf colorants fluorescents DyLight différents ayant des spectres d’absorption allant de 350 nm à 777 nm et des spectres d’émission lumineuse correspondant aux principales longueurs d’onde de sortie des imageurs et microscopes à fluorescence communs. Les conjugués DyLight présentent une intensité de fluorescence et une photostabilité plus élevées que les colorants Alexa Fluor*, Cy* et LI-COR* dans de nombreuses applications et restent très fluorescents sur une large gamme de pH (pH 4-9).Spécification
1 mg/ml | |
Étiquette | |
1 ml | |
4°C | |
Immunofluorescence | |
S/O |
DyLight 550 | |
Solution saline tamponnée avec 1 % de BSA et sans conservateur | |
RUO | |
Liquide | |
purifié | |
Streptavidine |