Learn More
Invitrogen™ Protéine streptavidine, DyLight™ 488
Protéine
Marque: Invitrogen™ 21832
268.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24369" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Protéine streptavidine, conjugué DyLight 488, 21832, Invitrogen, 21832, Invitrogen. Réactivité des espèces : ; Applications : ELISA, immunocytochimie, immunofluorescence, immunohistochimie, immunoprécipitation, transfert Western.
Les conjugués de streptavidine Thermo Scientific DyLight sont des préparations de protéine de liaison à la biotine streptavidine marquées avec les fluors Thermo Scientific DyLight pour une utilisation dans les dosages par fluorescence hautes performances et l’imagerie cellulaire. La protéine de liaison à la biotine streptavidine est proposée sous forme de conjugués hautement fonctionnels avec chacun des neuf colorants fluorescents DyLight différents ayant des spectres d’absorption allant de 350 nm à 777 nm et des spectres d’émission lumineuse correspondant aux principales longueurs d’onde de sortie des imageurs et microscopes à fluorescence communs. Les conjugués DyLight présentent une intensité de fluorescence et une photostabilité plus élevées que les colorants Alexa Fluor*, Cy* et LI-COR* dans de nombreuses applications et restent très fluorescents sur une large gamme de pH (pH 4-9).Spécification
1 mg/ml | |
Étiquette | |
7,2 | |
RUO | |
Liquide | |
purifié | |
Streptavidine |
DyLight 488 | |
PBS avec 1 % de BSA et 0,02 % d’azoture de sodium ; pH 7,2 | |
1 ml | |
4°C | |
ELISA, immunocytochimie, immunofluorescence, immunohistochimie, immunoprécipitation, transfert Western | |
S/O |