Learn More
Invitrogen™ Protéine streptavidine, APC
Protéine
Marque: Invitrogen™ 21629
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00050kg
Description
Protéine streptavidine, conjugué APC, 21629, Invitrogen, 21629, Invitrogen. Réactivité des espèces : ; Applications : ELISA, transfert Western.
La streptavidine est une protéine de liaison à la biotine initialement isolée de Streptomyces avidinii. Contrairement à l’avidine, la streptavidine ne contient aucun glucide et possède un pI légèrement acide de 5. Les produits Thermo Scientific à base de streptavidine utilisent une forme recombinante de streptavidine avec une masse de 53 000 Da et un pI quasi-neutre. La streptavidine est une protéine tétramérique, dont chaque sous-unité se lie à une molécule de biotine avec une affinité similaire à celle de l’avidine. Le chlorure de guanidinium dissocie l’avidine et la streptavidine en sous-unités, mais la streptavidine est plus résistante à la dissociation. Concentration en phycobiliprotéine : 0,5 mg/ml (déterminée par absorption = 73 à 650 nm pour une solution à 1 % seulement pour les molécules APC auxquelles au moins une molécule de streptavidine active est liée) Source de l’allophycocyanine : Spirulina platensis Plage de dilution de travail : 1:50-1:200 pour la plupart des applications. Maxima d’absorption : 650 nm Maximum d’émission : 660 nm Restauration et stockage : Conserver le produit lyophilisé à 4°C jusqu’à sa reconstitution. Restaurer avec 0,5 ml d’eau distillée. Centrifuger le produit s’il n’est pas complètement transparent après la reconstitution. Pour juger de la clarté, aspirer le produit dans une pipette Pasteur. Conserver à 4°C. [Ne pas congeler]. Après dilution, ne pas utiliser pendant plus d’un jour. Pays d’origine : USASpécification
APC | |
PBS avec 15 mg/ml de BSA et 0,05 % d’azoture de sodium | |
RUO | |
Lyophilisé | |
purifié | |
Streptavidine |
Étiquette | |
0,5 ml | |
4°C | |
ELISA, transfert Western | |
S/O |