Learn More
Cytiva Microbille magnétique pour streptavidine Mag Sepharosetrade;
Pour un enrichissement simple et efficace des protéines cibles par immunoprécipitation et purification de biomolécules biotinylées
222.91€ - 460.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Contenu et stockage | 4°C à 8°C |
Forme | Liquide |
À utiliser avec (application) | Pour un enrichissement simple et efficace des protéines cibles par immunoprécipitation et purification de biomolécules biotinylées |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11757564
|
Cytiva
28-9857-99 |
5 x 1 ml |
460.00€
5mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11791456
|
Cytiva
28-9857-38 |
2 x 1 ml |
222.91€
2mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
pLa streptavidine Sepharose HP utilise la forte interaction entre la biotine et le ligand de streptavidine, immobilisé sur des microbilles magnétiques./ppulliPurification à petite échelle et à haute capacité de protéines à partir de lysats cellulaires et de liquides biologiques/liliDonne une grande pureté et un haut rendement/liliAssure une sélection en parallèle simple des protéines marquées à répétabilité élevée/liliEnrichissement simple des protéines à partir de volumes d’échantillons petits ou grands (échelle : faible volume en mu;l à grande quantité en ml)/liliLes microbilles sont disponibles en deux formats de boîtes : suspension de milieu de 2 times; 1ml à 10 % et suspension de milieu de 5 times; 1 ml à 10 %/lili1 ml de suspension de milieu à 10 % correspond à 100 mu;l de milieu sédimenté, ce qui est suffisant pour effectuer 20 cycles de purification conformément au protocole d’immunoprécipitation recommandé/liliCapacité de liaison : gt; 300 mu;g de BSA biotinylée/ml de suspension moyenne/liliStabilité : stable /li/ul/ppulliImmunoprécipitation/liliPurification/liliRecherche sur les biomarqueurs/li/ul/pSpécification
Blanc | |
4°C à 8°C | |
Liquide | |
Pour un enrichissement simple et efficace des protéines cibles par immunoprécipitation et purification de biomolécules biotinylées |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Streptavidin Mag Sepharose
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 66.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 50% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.