Learn More
Cytiva Plaques Streptavidin HP MultiTrap™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
:
4 plaques à 96 puits
Description
- Protocole flexible avec des conditions d’élution formatées pour les flux de travail d’analyse par électrophorèse et LC-MS
- Utiles pour exploiter soit l’interaction forte entre la biotine et la streptavidine, soit l’interaction plus faible entre la 2-iminobiotine et la streptavidine
- Peuvent également être utilisées pour l’enrichissement direct des protéines biotinylées En liant une protéine biotinylée spécifique à la colonne, les interactions protéine-protéine peuvent également être étudiées
- Chaque puits est pré-conditionné avec le milieu Streptavidin Sepharose™ haute performance
- Mise à l’échelle facile grâce aux colonnes pré-conditionnées Streptavidin HP SpinTrap™ ou HiTrap™
- Peuvent être utilisées avec la centrifugation ou sous vide, manuellement ou dans des systèmes robotiques automatisés
Milieu Streptavidin Sepharose HP
- Matrice : Agarose hautement réticulée, 6 %
- Capacité de liaison : > 300 nmol de biotine/ml de milieu ; 6 mg de BSA biotinylée/ml de milieu
- Granulométrie moyenne : 34 μm
- Stabilité du pH (à long terme) : 4 à 9
- Volume des puits : 800 μL
- Volume de chargement des échantillons max. : 600 μL
- Volume de milieu : 50 μL
Spécification
Spécification
| Capacité de liaison | gt; 300 nM/ml |
| Débit | <150 cm/h. |
| Contenus des kits | Plaques filtrantes pour plaques de filtration à 96 puits et colonne de centrifugation Streptavidine Sepharose HP |
| Matériau | PP, PE |
| Type de support | Agarose à 6 % hautement réticulée |
| Contenu et stockage | 4°C à 8°C |
| Granulométrie | 34 μm |
| Quantité | 4 plaques à 96 puits |
| À utiliser avec (application) | Enrichissement des protéines, analyse des interactions protéine-protéine |
| Type | Plaque MultiTrap Streptavidine HP |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Streptavidin HP MultiTrap
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.