Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin, β-galactosidase conjugate
Conjugué de streptavidine β-galactosidase
Marque:  Molecular Probes™ S931
Code produit. 10523283
Description
Description
Le conjugué de streptavidine ß-galactosidase peut être utilisé pour détecter la biotine dans un système d’amplification de signal en association avec des substrats chromogènes ou des substrats fluorogéniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
bêta-Galactosidase
Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Pleine
1 mg
Glace humide
Conjugué de streptavidine (fluorescent)