Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (Cy3)
Streptavidine Cy3
Marque: Invitrogen™ SA1010
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Classe : RUO
- Déclaration : Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
- Tampon : PBS
- Conservateur : Azoture de sodium à 0,1 %
Spécification
Cy3 | |
Cytomètre en flux | |
Tube | |
488/565 | |
Glace humide | |
Cy™ | |
Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
Fluorescent | |
0.5 mL | |
Contient 1 flacon de streptavidine, conjugué Cy3. Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
|
488 | |
Solution | |
Tampon PBS | |
Cy3 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.