Learn More
IBA Lifesciences Premix CD3/CD28 Streptamer™ pour l’expansion des cellules T
Codice prodotto. 15633988 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
:
Capacité : 480 μl
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15633988
Marca: IBA Lifesciences 68901000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Premix CD3/CD28 Streptamer™ pour l’expansion des cellules T est conçu pour l’activation/l’expansion réversible des cellules spécifiques aux récepteurs CD3 et CD28 grâce à la technologie Streptamer™.
  • Pour 1,6 x 107 cellules au total
  • Le flacon contient du CD3 Fab-Strep, du CD28 Fab-Strep et du Strept-Tactin™ multimérique pour l’expansion cellulaire, prémélangé et prêt à l’emploi, dans un volume total de 480 μL
  • Avec ce réactif prêt à l’emploi, vous bénéficierez d’un protocole rapide
  • Les multimères peuvent être retirés des cellules en ajoutant de la D-Biotine
  • En suspension dans une PBS stérile
  • Le produit n’est pas classé comme dangereux conformément au (CE) n° 1272/2008 [CLP]
  • La solution est stérile et filtrée et ne contient aucun conservateur
  • Veuillez les manipuler dans des conditions stériles
Specifica
Capacité (métrique) 480 μL
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) For stimulation of 1.6 x 107 cells
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato