Learn More
IBA Lifesciences Conjugué StrepMAB-Immo
Détection de protéines IBA Lifesciences GmbH avec des anticorps Strep-tag™ conçus pour détecter des Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™ en immunofluorescence et FACS.
337.00€ - 413.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 0,10 ml |
---|---|
Concentration | 0,5 mg/ml |
Contenus des kits | Solution en PBS ; 0,01 % de NaN3 ; 1 mg/ml de BSA |
Contenu et stockage | Non dilué : 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière ; dilué : -25°C à -15°C |
Quantité | 50 μg |
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16421475
![]() |
IBA Lifesciences
2-1564-050 |
DY-488 |
363.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
16451475
![]() |
IBA Lifesciences
2-1567-050 |
DY-549 | N/A | N/A | N/A | |||||
16481475
![]() |
IBA Lifesciences
2-1570-050 |
DY-649 |
413.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Les conjugués fluorescents StrepMAB-Immo sont des anticorps monoclonaux murinés, à affinité élevée, particulièrement adaptés à la détection des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ dans des applications comme ELISA, FACS, l’immunohistochimie et l’immunocytochimie.La liaison quasi irréversible est validée pour les protéines hybrides porteuses des extrémités C- ou N- terminales Strep-tag™II, offrant une extension N-terminale par un linker SerAla (protéine recombinante SA-WSHPQFEK ou protéine recombinante SA-WSHPQFEK).
Les protéines contenant Strep-tag™II avec des séquences à extrémité N-terminale autres que SerAla sont liées avec une affinité réduite dans les cas testés jusqu’à présent. Twin-Strep-tag™ contient toujours le liant SerAla (WSHPQFEK-GGGS-GGGS-GGSA-WSHPQFEK). StrepMAB-Immo est disponible sous forme de conjugué avec plusieurs colorants fluorescents (DY-488, DY-549, DY-649).
Les maxima d’absorption / émission des colorants fluorescents sont les suivants :
• DY-488 : 493/518 nm
• DY-549 : 550-560/575 nm
• DY-649 : 655/676 nm
Remarque : La détection des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ dans les transferts Western nécessite l’utilisation de StrepMAB-Classic ou de Strep-Tactin™.
Spécification
0,10 ml | |
Solution en PBS ; 0,01 % de NaN3 ; 1 mg/ml de BSA | |
50 μg | |
Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ |
0,5 mg/ml | |
Non dilué : 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière ; dilué : -25°C à -15°C | |
ELISA, FACS, immunofluorescence | |
Anticorps monoclonaux |
For Research Use Only.