Learn More
IBA Lifesciences Conjugué StrepMAB-Classic
GREENER_CHOICE
Code produit. 16471475 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Marqueur ou colorant:
Conjugué HRP
DY-488
DY-549
DY-649
Conditionnement:
1 pièce
50µg
Code produit. 16471475
Marque: IBA Lifesciences 21569050
Les conjugués StrepMAB-Classic sont des anticorps monoclonaux avec différents conjugués pour détecter les protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™
StrepMAB-Classic est un anticorps monoclonal muriné, hautement sélectif pour détecter des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ dans des applications telles que les transferts Western, ELISA, FACS, l’immunohistochimie et l’immunocytochimie.
Il est disponible en association avec des colorants fluorescents (DY-488, DY-549, DY-649). 
Les maxima d’absorption / émission des colorants fluorescents sont les suivants :
• DY-488 : 493/518 nm
• DY-549 : 550-560/575 nm
• DY-649 : 655/676 nm
Remarque : L’utilisation de StrepMAB-Immo ou Strep-Tactin™XT est recommandée pour la capture des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ sur des phases solides, en raison de leur affinité de liaison dans la gamme pM.
Spécification
Capacité (métrique) 0,10 ml
Concentration 0,5 mg/ml
Contenus des kits Solution en PBS ; 0,01 % de NaN3 ; 1 mg/ml de BSA
Contenu et stockage Non dilué : 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière ; dilué : -25°C à -15°C
Quantité 50 μg
À utiliser avec (application) ELISA, transfert Western, FACS, immunofluorescence
Cible Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™
Type Anticorps monoclonaux
Marqueur ou colorant DY-649
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt