Learn More
IBA GmbH™ StrepMAB-Classic Chromeo 488 Conjugate
Code produit. 15312016 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Volume d’échantillon:
50 μg
Conditionnement:
50µg
Code produit. 15312016
Marque: IBA GmbH™ 21544050
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
IBA GmbH™ StrepMAB-Classic Chromeo 488 Conjugate is for detection of Strep-tag™ and Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • For the detection of Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™ in Immunofluorescence, FACS and more
  • Contains StrepMAB-Classic conjugated to Chromeo 488
  • 1 x 50μg fluorescent conjugate
Spécification
Description Conjugated to Chromeo 488.1 x 50μg fluorescent conjugate
Volume d’échantillon 50 μg