Learn More
IBA Lifesciences Suspension à 50 % Strep-Tactin™XT Superflow™
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
20 ml
50 ml
1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
20mL
4mL
50mL
Description
- Pour une purification efficace des protéines de fusion recombinantes Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ sous écoulement par gravité et basse pression ou FPLC
- Le Strep-Tactin™ XT possède une affinité plus élevée pour les protéines de fusion Strep-tag™ et Twin-Strep-tag™ comme le Strep-Tactin™ classique
- Capacité de liaison dynamique : 5,7 mg de protéine / ml de résine, déterminée avec le tag mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 mL |
| Type | Résine |
Usage exclusivement réservé à la recherche.