Learn More
IBA GmbH™ Kit de démarrage Strep-Tactin™XT
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Description
- Le kit de démarrage Strep-Tactin™XT contient tous les réactifs essentiels et nécessaires pour la purification et la détection des protéines Strep-tagII™ et Twin-Strep-tag™.
- Le kit contient tous les réactifs suffisants pour 8 applications
- 1 x colonne d’écoulement par gravité Superflow® Strep-Tactin™XT de 1 ml
- Tampon de lavage Strep-Tactin™/Strep-Tactin®XT (1x tampon W)
- Tampon d’élution Strep-Tactin™XT avec biotine pour déplacer la protéine Twin-Strep-tag™ de la colonne (1x tampon BXT)
- Conjugué de peroxydase de raifort (HRP) de Strep-Tactin® pour la détection pourt transferts de Western
Spécification
Spécification
| Contenus des kits | Gravity flow column, wash buffer, elution buffer |
| Quantité | 1 kit |