Learn More
Cytiva Résine de chromatographie Strep-Tactin™ XT Sepharose™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité d’emballage:
10 ml
50 ml
Conditionnement:
10mL
50mL
Description
- Protéines recombinantes très pures à marquage Strep II et Twin-Strep
- Purifications rapides avec élution simple
- Les conditions physiologiques et l’élution légère préservent l’activité protéique cible
- Régénération rapide et facile
- Compatibles avec une vaste gamme de détergents, de dénaturants et d’autres additifs
Spécification
Spécification
| Stabilité | Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés |
| À utiliser avec (application) | Purification de protéines recombinantes à marquage Strep II et Twin-Strep |
| Conditions de stockage | 2 à 8°C dans 20 % d’éthanol |
| Capacité de liaison | Env. 10 mg de protéine avec marquage Strep II ou Twin-Strep/ml de résine |
| Granulométrie | 34 μm |
| Matrice | Rigide, agarose réticulée, sphérique |
| Plage de pH | 6 à 10 pH |
| Densité (métrique) | Env. 5 mg/ml de résine |
| Type de ligand | Strep-Tactin XT |
| Quantité d’emballage | 10 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- StrepTactin XT Sepharose, 10 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.