Learn More
Cytiva Résine de chromatographie Strep-Tactin™ XT Sepharose™
Code produit. 16496149 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité d’emballage:
10 ml
50 ml
Conditionnement:
10mL
50mL
Code produit. 16496149
Marque: Cytiva 29401326
Résine de chromatographie pour la purification de protéines recombinantes à marquage Strep™ II et Twin-Strep™.
  • Protéines recombinantes très pures à marquage Strep II et Twin-Strep
  • Purifications rapides avec élution simple
  • Les conditions physiologiques et l’élution légère préservent l’activité protéique cible
  • Régénération rapide et facile
  • Compatibles avec une vaste gamme de détergents, de dénaturants et d’autres additifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés
À utiliser avec (application) Purification de protéines recombinantes à marquage Strep II et Twin-Strep
Conditions de stockage 2 à 8°C dans 20 % d’éthanol
Capacité de liaison Env. 10 mg de protéine avec marquage Strep II ou Twin-Strep/ml de résine
Granulométrie 34 μm
Matrice Rigide, agarose réticulée, sphérique
Plage de pH 6 à 10 pH
Densité (métrique) Env. 5 mg/ml de résine
Type de ligand Strep-Tactin XT
Quantité d’emballage 50 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • StrepTactin XT Sepharose, 50 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.