Learn More
IBA Lifesciences Kit de colonne de centrifugation haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™
Kit de colonnes de centrifugation haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ pour la purification rapide des protéines hybrides Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™
Marque: IBA Lifesciences 2-5151-000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le kit de colonne de centrifugation haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ est parfaitement adapté à la purification rapide des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ à partir de plusieurs petits échantillons en parallèle.
- Le kit contient :
- Tampon de lavage
- Tampon d’élution
- Résine haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ (suspension à 50 %)
- Colonnes de centrifugation vides (40 colonnes)
- Les colonnes de centrifugation ne sont pas préremplies de résine pour permettre des utilisations et des expérimentations spécifiques au client.
- Avec des colonnes de centrifugation remplies, par exemple de 100 μl de résine haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ (volume de lit par colonne : 50 μl), jusqu’à 600 μg de protéines peuvent être purifiées.
- Le fritté (pores de 10 μm) qui se trouve dans la partie inférieure de la colonne vide permet de garantir que la résine reste dans la colonne de centrifugation pendant que l’échantillon ou le tampon s’écoule rapidement pendant le processus de centrifugation.
- Les colonnes de centrifugation sont compatibles avec les tubes de réaction classiques de 1,5 ml ou 2,0 ml.
- Le volume de remplissage maximal est de 700 μl.
Spécification
Lit en résine de 600 μg / 50 μl | |
Purification des protéines | |
700 μl max |
Agarose à 4 %, réticulée | |
1 kit | |
Affinité, résine d’agarose |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
IBA Lifesciences Kit de colonne de centrifugation haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ > Kit de colonnes de centrifugation haute capacité ; Type de colonne :affinité, résine d’agarose ; Capacité :Lit en résine de 600 μg/50 μl ; Taille des particules :50 à 150 μm
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu