Learn More
IBA Lifesciences Résine haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™
La résine haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ est une suspension à 50 % pour purifier les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
Marque: IBA Lifesciences 2-5030-500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La Strep-Tactin™XT 4Flow™ est une agarose à 4 % associée à la variante de streptavidine Strep-Tactin™XT et applicable à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™.
- En raison de la grande compatibilité du pH, de l’excellente stabilité à la pression, de la pureté cible exceptionnelle (> 95 %) et de l’affinité de liaison la plus élevée, la résine est recommandée pour toutes les classes de protéines, en particulier pour les protéines peu abondantes ou difficiles.
- L’agarose peu concentrée permet l’adhérence simple de protéines plus grosses à la phase stationnaire, ce qui la rend particulièrement adaptée à la purification de cibles de poids moléculaire élevé.
- En outre, la Strep-Tactin™XT 4Flow™ permet l’application d’agents dénaturants tels que l’urée.
- La suspension peut être utilisée pour le conditionnement des colonnes d’écoulement par gravité, car la résine est optimisée pour la chromatographie d’affinité sur colonne plutôt que pour la purification par lots.
- Pour conditionner une colonne avec 1 ml de volume de lit en résine, 2 ml de suspension à 50 % sont nécessaires.
Spécification
Résine haute capacité | |
1 000 ml | |
Purifiez les protéines hybrides Strep-Tag™II ou Twin-Strep-Tag™ |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
IBA Lifesciences Résine haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ > Quantité : 1 000 ml
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu