Learn More
IBA Lifesciences Cartouche haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les cartouches haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ contiennent 6 % d’agarose associée à la variante streptavidine Strep-Tactin™ et conviennent à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ avec des dispositifs HPLC / FPLC tels que les systèmes Äkta™ (Cytiva).
- Par rapport à Strep-Tactin™ Superflow™, la haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ a une densité plus élevée de Strep-Tactin™ immobilisé, ce qui conduit à un rendement 3 à 5 fois plus élevé de protéines purifiées.
Spécification
Spécification
| Type de support | Agarose à 6%, réticulée |
| Granulométrie | 50 à 150 μm |
| Quantité | 1 x 1 ml |
| À utiliser avec (application) | HPLC / FPLC |
| Cible | Twin-Strep-Tag™ et Strep-tag™II |
| Type | Grande capacité |
| Format | Cartouche pré-conditionnée |
Usage exclusivement réservé à la recherche.