Learn More
IBA Lifesciences GmbH Cartouche haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™
Code produit. p-7139069 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
Code produit. 15312026
Marque: IBA Lifesciences GmbH 21238001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La cartouche haute capacité de débit de Strep-Tactin™ Superflow™ IBA GmbH™ est une purification en une étape fiable des protéines de fusion Strep-tag™ avec une pureté et une bioacitivité inégalées.
La cartouche haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ IBA Lifesciences GmbH est une purification en une étape fiable des protéines hybrides Strep-tag™ avec une pureté et une bioacitivité inégalées.
Spécification
Type de produit High Capacity Cartridge
Quantité 1 x 5 ml
Type de colonne High Capacity Cartridge
Usage exclusivement réservé à la recherche.