Learn More
IBA Lifesciences Résine Strep-Tactin™ Sepharose™
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantité:
4 mL
20 mL
50 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1L
20mL
Description
- La Strep-Tactin™ Sepharose™ est une agarose à 4 % associée à la variante de streptavidine Strep-Tactin™. Elle convient à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™.
- En raison de la faible concentration d’agarose, elle est particulièrement adaptée aux grandes protéines, surtout si l’affinité avec Strep-Tactin™XT 4Flow™ est trop élevée.
- Le polymère à large maillage permet l’attachement simple de protéines plus grosses en phase stationnaire.
- La suspension peut être utilisée pour conditionner des colonnes d’écoulement par gravité, car la résine est optimisée pour la chromatographie d’affinité sur colonne plutôt que pour la purification par lots.
- Pour conditionner une colonne avec 1 ml de volume de lit en résine, 2 ml de suspension à 50 % sont nécessaires.
Veuillez noter que la Strep-Tactin™ Sepharose™ n’est pas compatible avec HPLC/FPLC en raison de la faible stabilité de la pression.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Suspension Strep-Tactin™ Sepharose™ 50 % |
| Quantité | 50 ml |
| À utiliser avec (application) | Boîte de colonnes de chromatographie d’affinité pour la purification des protéines |
| Matrix | Strep-Tactin Sepharose |
Usage exclusivement réservé à la recherche.