Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, suspension à 50 %
Code produit. 12886446 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Code produit. 12886446
Marque: IBA Lifesciences 21206500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé pour la purification de protéines recombinantes Strep-tag™ sous écoulement par gravité et basse pression ou FPLC
  • La résine en vrac est recommandée pour le conditionnement des colonnes et des cartouches
  • La résine est optimisée pour la chromatographie d’affinité sur colonne plutôt que pour la purification par lots
  • Capacité de liaison : 1 ml de résine sedimentée (correspondant à 2 ml de suspension à 50 %)
  • Utile pour la purification en une étape de 50 à 100 nmol de protéine recombinante Strep-tag™ (jusqu’à 3 mg en cas de protéine 30 kDa)
Spécification
Type de produit Strep-Tactin Superflow, suspension à 50 %