Learn More
Equip Labo™ Dosserets pour paillasse
Marque:  Equip Labo™ 8163
Code produit. 12575486
  • 665.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Paillasse sèche hauteur 90cm
  • Charge maximale 130kg
  • Conforme aux normes AFNOR 15201
  • Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
  • Pieds avec vérin réglable
  • Bandeau de façade en mélaminé bleu
  • Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
  • Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
  • Paillasse sèche revêtement stratifié
  • Résistante aux:
  • Contraintes thermiques jusqu'à 180°C
  • Produits domestiques courants
  • Chocs et UV
  • Paillasse stratifiée
  • Inclus prête à monter
Spécification
Spécification
Dosseret de paillasse
750 mm
900 mm
Mélamine blanche
900 mm
150 mm
750 x 900 x 900 mm
130 kg
12 mois