Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset de zirconium à bord droit
Click to view available options
Capacité (métrique):
10mL
15mL
20mL
25mL
35 ml
55mL
75 ml
100mL
250mL
500mL
1 000 ml
Diamètre (métrique) externe:
Extérieur : 101mm
Extérieur : 127mm
Extérieur : 27mm
Extérieur : 33mm
Extérieur : 45mm
Extérieur : 46mm
Extérieur : 47mm
Extérieur : 51mm
Extérieur : 59mm
Extérieur : 82mm
Hauteur (métrique):
18mm
22mm
29 mm
34mm
41mm
45mm
59mm
65mm
89mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Description | Mur droit |
| Matériau | Zirconium sec |
| Capacité (métrique) | 35 ml |
| Diamètre (métrique) externe | Extérieur : 46mm |
| Hauteur (métrique) | 89mm |
| Product Type | Creuset en zirconium |