Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset en nickel à paroi droite
Marque:  Thermo Scientific™ 036112.KT
Code nomenclature Nacres: NB.45
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15466155
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Straight Wall
75mL
29mm
Nickel
Extérieur : 51mm
Creuset en nickel