Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset en nickel à paroi droite
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 036088.KT
Code produit. 15436155
  • 248.24€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Mur droit
500mL
22mm
Nickel
Extérieur : 101mm
Creuset en nickel