Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset en nickel à paroi droite
Marque: Thermo Scientific Chemicals 036053.KT
105.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Mur droit | |
100mL | |
Creuset en nickel |
Nickel | |
Extérieur : 59mm |