Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset inconel à bord droit
61.50€ - 326.00€
Spécification
Description | Straight Wall |
---|---|
Matériau | Inconel |
Product Type Specs | Creuset Inconel |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15466135
|
Thermo Scientific Chemicals
035890.KT |
5 ml | Extérieur : 21mm | N/A | |||||
15486135
|
Thermo Scientific Chemicals
035911.KT |
10mL | Extérieur : 27mm |
61.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15406145
|
Thermo Scientific Chemicals
035932.KT |
15mL | Extérieur : 33mm |
89.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15426145
|
Thermo Scientific Chemicals
035953.KT |
20mL | Extérieur : 33mm |
69.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15446145
|
Thermo Scientific Chemicals
035974.KT |
25mL | Extérieur : 45mm |
87.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15476145
|
Thermo Scientific Chemicals
036012.KT |
55mL | Extérieur : 46mm |
93.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15423625
|
Thermo Scientific Chemicals
036033.KT |
1 000 ml | Extérieur : 127mm | N/A | |||||
15496145
|
Thermo Scientific Chemicals
036052.KT |
100 mL | Extérieur : 59mm |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15426155
|
Thermo Scientific Chemicals
036072.KT |
55mL | Extérieur : 47mm |
85.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15473635
|
Thermo Scientific Chemicals
036090.KT |
500mL | Extérieur : 101mm |
211.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15456155
|
Thermo Scientific Chemicals
036099.KT |
75mL | Extérieur : 51mm |
117.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15461437
|
Thermo Scientific Chemicals
036102.KT |
250mL | Extérieur : 82mm |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Straight Wall | |
Inconel | |
Creuset Inconel |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche