Learn More
Buerkle™ Tube d’aspiration droit pour ProfiSampler Buerkle™
Ces tubes jetables peuvent être immergés complètement à la verticale dans le récipient.
Marque: Buerkle™ 5305-1022
157.22 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En plastique polyéthylène ou polyamide
- Tubes en polyéthylène utilisés pour l’échantillonnage général, tubes en polyamide utilisés pour les liquides inflammables dans la catégorie de danger VbF AI (conducteur électrique)
- Diamètre de 6 x 8 mm
- Non autoclavable
Spécification
Tube d’aspiration | |
Polyéthylène | |
Transparent | |
0,8 kg | |
200 cm |
Polyéthylène | |
Structuré | |
Pour l’échantillonnage général | |
6 x 8 mm |