Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon rouge et étiquette
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
Marque: Gosselin™ TP30C-032
206.94 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
- Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
- Bouchons à vis à code couleur
Spécification
Récipient à échantillons | |
Polypropylène | |
Stérile | |
Rouge | |
transparent | |
1 000/Carton |
Oui | |
Droit | |
40 mL | |
Bouchon à vis | |
Aucune étiquette | |
100/sachet |