Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon rouge
Code produit. 15488844
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
180 mL
Conditionnement:
200 pièces
600 pièces
Code produit. 15488844
Marque: Gosselin™ TP53C042
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
  • Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
  • Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
  • Bouchons à vis à code couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Closure Included Oui
Matériau Polypropylène
Forme Droit
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 180 mL
Couleur de bouchon Rouge
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Transparent
Étiquette Aucune étiquette
Nbre par carton 200/Carton
Nb par paquet 1/sachet