Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon vert
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
Marque: Gosselin™ TP53C-014
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
- Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
- Bouchons à vis à code couleur
Spécification
Récipient à échantillons | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
Vert | |
Transparent | |
264/Carton |
Oui | |
Droit | |
180 mL | |
Bouchon à vis | |
Aucune étiquette | |
264/paquet |