Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon vert
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
Marque:  Gosselin™ TP52C-014
69.44 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15428834
  • 257.00€ / 380 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
  • Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
  • Bouchons à vis à code couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Récipient à échantillons
Polypropylène
Non stérile
Vert
Transparents
380/Carton
Oui
Droit
125 mL
Bouchon à vis
Aucune étiquette
380/paquet