Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé droit
Ces raccords cannelés droits Masterflex™ facilitent et simplifient les connexions des tubulures, ne nécessitant aucun outil d’installation.
Marque: Masterflex™ 30612-13
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Connectez facilement les circuits de liquide sans utiliser d’outils
- Glissez la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint permettant de maintenir les pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
HDPE | |
-53°C | |
Straight |
Tubulure de 0,25 po. de D.I. | |
10 Pack | |
Stérilisation à l’OEt |