Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur droit avec robinet d’arrêt NS
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05097004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord cannelé mâle
- Pour tube souple φ int. 9mm
- Verre Duran™
- Raccord avec robinet
- Droit
Spécification
Adaptateur droit avec robinet d’arrêt NS | |
Verre Duran | |
NS 29/32 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur droit avec robinet d’arrêt NS > Taille du cône : NS 29/32
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu