Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur, droit
Pour les raccords de tubulure de distillation. Les adaptateurs, droits Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en tubulures en verre DURAN™ durables.
12.00€ - 35.00€
Code produit | Marque | Joint conique standard | Type de joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Type de joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11846094
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05092003 |
NS 24/29 | Cône |
31.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10782921
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05092004 |
NS 29/32 | Cône |
35.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11856114
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05092002 |
NS 19/26 | Cône |
28.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11866084
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05092001 |
NS 14/23 | Cône |
12.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11876184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05101001 |
NS 14/23 | Prise |
14.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11866144
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05101004 |
NS 29/32 | Prise |
18.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Cône en NS
- Olive en verre droite
- Plusieurs tailles de joints disponibles
Spécification
Adaptateur droit | |
Verre Duran |