Learn More
Thermo Scientific™ Kits de rangement
Code produit. 15270379
Click to view available options
Type:
Armoire de stockage vide
Mini-rangement à six tiroirs
Mini-rangement à six tiroirs, armoire uniquement
Rangement à 9 tiroirs SureStop
Comprend:
2000 pièces bouchons et flacons, flacon : C5000-1, bouchon : C5000-54B
500 pièces bouchons et flacons, flacon : C4011-1W, bouchon : C4011-1AP
Armoire uniquement
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15270379
Marque: Thermo Scientific™ C5075219
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Organisez les fournitures, optimisez l’espace sur la paillasse à l’aide de ces kits de rangement à six ou neuf tiroirs. Commandez une armoire vide ou une armoire entièrement remplie de flacons et de bouchons.
Organisez vos fournitures et optimisez l’espace sur la paillasse grâce aux kits de rangement pour flacons à vis à ouverture standard de 8 mm Thermo Scientific™ National™. Les kits de rangement sont disponibles en modèles à six et neuf tiroirs. Le mini-kit de rangement à six tiroirs contient 500 flacons et bouchons ; le kit de rangement grand format à neuf tiroirs contient 2 000 flacons et bouchons. Commandez une armoire vide ou une armoire entièrement remplie de flacons et de bouchons.
Faites votre choix parmi différentes configurations en fonction de vos besoins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Description Rangement à neuf tiroirs SureStop
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Transparent
Matériau Verre
Pré-fendu No
Septum PTFE / silicone
Comprend 2000 pièces bouchons et flacons, flacon : C5000-1, bouchon : C5000-54B
Nb par paquet 1
Gamme de produits Surestop
Volume (métrique) total 2 ml
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 6 mm)
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 2000 Caps and Vials
Type Rangement à 9 tiroirs SureStop
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Non
Septa Size (Metric) 9 mm