Learn More
Thermo Scientific™ Kits de rangement
Organisez les fournitures, optimisez l’espace sur la paillasse à l’aide de ces kits de rangement à six ou neuf tiroirs. Commandez une armoire vide ou une armoire entièrement remplie de flacons et de bouchons.
Marque: Thermo Scientific™ C4075-500
Description
Organisez vos fournitures et optimisez l’espace sur la paillasse grâce aux kits de rangement pour flacons à vis à ouverture standard de 8 mm Thermo Scientific™ National™. Les kits de rangement sont disponibles en modèles à six et neuf tiroirs. Le mini-kit de rangement à six tiroirs contient 500 flacons et bouchons ; le kit de rangement grand format à neuf tiroirs contient 2 000 flacons et bouchons. Commandez une armoire vide ou une armoire entièrement remplie de flacons et de bouchons.
- Armoires empilables réalisées en acier de forte épaisseur avec étagères métalliques et neuf tiroirs moulés par injection
- Ergots d’emboîtage, possibilité d’empiler jusqu’à six armoires
Spécification
Rangement à neuf tiroirs, grand format, armoire uniquement | |
1 | |
9 Drawer Storeroom, Full Size, Cabinet Only |