Learn More
Thermo Scientific™ Kits de rangement
Organisez les fournitures, optimisez l’espace sur la paillasse à l’aide de ces kits de rangement à six ou neuf tiroirs. Commandez une armoire vide ou une armoire entièrement remplie de flacons et de bouchons.
Marque: Thermo Scientific™ C4011-688W
Description
Organisez vos fournitures et optimisez l’espace sur la paillasse grâce aux kits de rangement pour flacons à vis à ouverture standard de 8 mm Thermo Scientific™ National™. Les kits de rangement sont disponibles en modèles à six et neuf tiroirs. Le mini-kit de rangement à six tiroirs contient 500 flacons et bouchons ; le kit de rangement grand format à neuf tiroirs contient 2 000 flacons et bouchons. Commandez une armoire vide ou une armoire entièrement remplie de flacons et de bouchons.
- Le mini-kit de rangement comporte 6 tiroirs ; chaque tiroir contient 100 boîtes de flacons ou de septa
- Le kit de rangement grand format comprend 9 tiroirs profonds d’une capacité de 2 000 flacons et bouchons.
- Armoire empilable fabriquée en acier de forte épaisseur
- À étagères métalliques et tiroirs moulés par injection
- Le kit de rangement peut être réapprovisionné à mesure que le produit est consommé
Comprend :3 000 flacons transparents et capsules à sertir transparentes pré-assemblées avec septa en FEP / caoutchouc rouge
Spécification
Argent | |
12 mm | |
Verre, PTFE | |
2 ml | |
500 pièces bouchons et flacons, flacon : C4011-1W, bouchon : C4011-1AP | |
2 ml | |
Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | |
Mini-rangement à six tiroirs | |
Oui | |
11 mm |
Mini rangement à six tiroirs NSC, flacon I-D transparent, bouchons en PTFE / RR | |
Transparent | |
No | |
Joints PTFE/RR | |
1 | |
Aluminium | |
32 mm | |
11 mm | |
Flacons à sertir de 11 mm |