Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel Store de gestion d’images et de bases de données, édition standard
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
À l’aide du logiciel informatique Thermo Scientific™ Store™, stockez et gérez automatiquement les données pour un accès rapide, hautement évolutif et global à toutes les données HCS.
Le logiciel Thermo Scientific™ Store™ est une base de données SQL Server ou Oracle™ utilisée pour stocker et gérer les données automatiquement transférées à partir d’un instrument HCS. Il permet un accès rapide, hautement évolutif et global à toutes les données HCS. Utilisez le logiciel Store après avoir recueilli des données et des images avec la boîte à outils de découverte Thermo Scientific™ vHCS.
Points forts :
Points forts :
- Transfert automatique d’images et de données – stockage centralisé des données permettant l’accès aux données et aux images à partir de plusieurs emplacements.
- Accessibilité et liaison – les données sont liées de façon transparente à l’image qui leur est associée
- Visualisation – affichez les images et les données liées ensemble et comparez facilement les images
- Exportation – formats d’exportation intégrés pour des logiciels comme Spotfire™, Excel™ et GeneData Screener™
- HCS Connect – API de services Web entièrement ouverte et standard qui offre un accès programmatique à toutes les données et images gérées par le logiciel Store
- HCS Gateway – les utilisateurs peuvent bénéficier d’un référentiel standard ouvert et unique d’images et de données, quelle que soit la source
Compatibles avec :
Matériel informatique pour appareils Thermo Scientific™ HCi ; logiciel d’acquisition et d’analyse Thermo Scientific™ VHC Discovery Toolbox
Spécification
Spécification
| Description | Logiciel d’informatique de magasin Thermo Scientific Edition académique |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteurs d’analyse à haute densité (HCA) ArrayScan, plateforme de criblage à haute densité (HCS) CellInsight CX5 |
| Logiciel | Gestion des images, gestion des bases de données |
| Licence | Laboratoire universitaire |