Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et bouchons de stockage
Description
Stockez vos échantillons dans ces flacons afin de supprimer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH cohérent pendant la durée de vie de votre échantillon. Les flacons de stockage à vis Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™ sont fabriquées en verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A) ou en verre ambré 51A (Type 1, Classe B). Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
- Bouchons de stockage pleins revêtus de PTFE
- L’utilisation de PTFE sur fond en film / mousse offre une résistance chimique élevée
- Non autoclavables
Les kits pratiques non assemblés permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons.
- Les kits pratiques à bouchon plein contiennent des quantités équivalentes de flacons et de bouchons à vis avec septa pré-assemblé.
- Les kits pratiques avec opercule contiennent des flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et des bouchons et septa emballés séparément dans des polysacs.
Spécification
Spécification
| Description | Flacon à vis 18-400, 16 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 21 mm |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 21 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 16 ml |
| Type de base | Fond plat |
| Volume (métrique) total | 16 ml |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Quantité | 200 |
| Afficher plus |